Learn More
1,1,3,3-tetrabromoacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,3,3-Tetrabromoacetone |
| CAS | 22612-89-1 |
| Fórmula molecular | C3 H2 Br4 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1,3,3-Tetrabromo-2-propanone, 1,1,3,3-Tetrabromoacetone, 1,1,3,3-Tetrabromopropanone, α,α,α',α'-Tetrabromoacetone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2Br4O/c4-2(5)1(8)3(6)7/h2-3H |
| SMILES | BrC(Br)C(=O)C(Br)Br |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetrabromopropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 373.663 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.684 |