Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10737402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5mL; Glass bottle
Código de producto.
10737402 5mL; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10737402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Nombre de nota 97%
CAS 1189-93-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8220g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H18O2Si3
Fórmula lineal Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Índice de refracción 1.3790 to 1.3820 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00039788
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
Clave InChI YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Nombre IUPAC [(dimetil-$l{3}-silanil)oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilsilicio
Peso molecular (g/mol) 206.463
PubChem CID 6327152
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.48
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.