Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339215 25 g 25 g
11349215 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16520.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1189-93-1 | C6H18O2Si3 | 206.463 g/mol
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane is involved in the preparation of 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, which is associated with inorganic siloxane polymer and used as a coating material for the detection of toxic chemical warfare agents. It is also used as a silylating agent and to prepare 1,5-Bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane from 4-vinyl-1-cyclohexene-1,2-epoxide by hydrosilylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,3,3,5,5-hexametiltrisiloxano participa en la preparación del 2-bis(3-alil-4-hidroxifenil)hexafluoropropano, que se asocia con el polímero de siloxano inorgánico y se utiliza como material de recubrimiento para la detección de agentes tóxicos de armas químicas. También se usa como agente sililante y para preparar 1,5-bis[2-(1,2-epoxiciclohexol-4-il)etil]-1,1,3,3,5,5-hexametiltrisiloxano de 4-vinil-1-ciclohexeno-1,2-epóxido por hidrosililación.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189-93-1
Fórmula molecular C6H18O2Si3
Peso molecular (g/mol) 206.463
Número MDL MFCD00039788
Clave InChI YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
PubChem CID 6327152
Nombre IUPAC [(dimetil-$l{3}-silanil)oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilsilicio
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 128°C
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Punto de fusión -67°C
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1746341
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.48
Porcentaje de pureza 97%