Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano, + 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321390 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10321390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433071000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 128°C
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
CAS 1189-93-1
Color Incolora
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Fórmula molecular C6H20O2Si3
Fórmula lineal Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Temperatura de inflamación 20°C
Sinónimo 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
Clave InChI YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Nombre IUPAC [(dimetil-$l{3}-silanil)oxi-dimetilsilil]oxi-dimetilsilicio
Peso molecular (g/mol) 208.48
PubChem CID 6327152
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.48
Porcentaje de pureza ≥95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Índice de refracción 1.3790 to 1.382
Gravedad específica 0.822
Densidad 0.8220g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.