Learn More
1,1,3,3,5,5-Hexametiltrisiloxano-1,5-diol, TRC
Código de producto. 30138378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138378 100 mg 100 miligramos
30010206 25 mg 25 miligramos
30004994 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH296725100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3663-50-1
Fórmula molecular C6H20O4Si3
Peso molecular (g/mol) 240.48
Sinónimo 1,5-Dihydroxyhexamethyltrisiloxane, Bis[(hydroxydimethylsilyl)oxy]dimethylsilane, Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol, 1,1,3,3,5,5-Hexamethyl-1,5-trisiloxanediol, Hexamethyl-1,5-trisiloxanediol;
Nombre IUPAC bis[[hidroxi(dimetil)silil]oxi]-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(O)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H20O4Si3/c1-11(2,7)9-13(5,6)10-12(3,4)8/h7-8H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0669