Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecametilhexasiloxano, TRC
Código de producto. 30004783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004783 500 mg 500 miligramos
30008522 100 mg 100 miligramos
30005809 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD535793500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 995-82-4
Fórmula molecular C12H38O5Si6
Peso molecular (g/mol) 430.94
Sinónimo Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-dodecamethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane (ACI), 1,11-Dihydrododecamethylhexasiloxane, 1,11-Dihydrogendodecamethylhexasiloxane, Dodecamethyl-1,11-dihydrohexasiloxane
Nombre IUPAC dimetilsililoxi- dimetilsilyloxy(dimetil)silyl]oxi-dimetilsilyl]oxi-dimethylsilyl]oxy-dimethylsillane
SMILES C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1335