Learn More
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluorometoxi)-1-profeno, TRC
Código de producto. 30009170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009170 5 mg 5 miligramos
30008262 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2272455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58109-34-5
Fórmula molecular C4 H2 F6 O
Peso molecular (g/mol) 180.05
Sinónimo 1-Propene, 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-, 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, 2-(Fluoromethoxy)-1,1,3,3,3-pentafluoro-1-propene, Compound A, Fluoromethyl 2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)vinyl ether
Nombre IUPAC 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(fluorometoxi)prop-1-ene
SMILES FCOC(=C(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1,3,3-Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.001