Learn More
Ácido 1,1':3',1″-terfenil-5'-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483737 250 mg 250 miligramos
11476600 1 g 1 g
11486600 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27640.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128388-54-5 | C18H15BO2 | 274.126 g/mol
A double Suzuki cross-coupling protocol has been devised as a practical route to a variety of terphenyls. Good chemoselectivity was observed. Unsymmetrically substituted triphenylenes were also easily prepared. A double Suzuki cross-coupling protocol has been devised as a practical route to a variety of terphenyls and triphenylenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha concebido un protocolo doble de acoplamiento cruzado de Suzuki como una ruta práctica a una variedad de terfenilos. Se observó una buena quimioselectividad. Los trifenilenos sustituidos de manera no simétrica también se preparon fácilmente. Se ha concebido un protocolo doble de acoplamiento cruzado de Suzuki como una ruta práctica a una variedad de terfenilos y trifenilenos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Refrigerado (2-4 °C). Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128388-54-5
Fórmula molecular C18H15BO2
Peso molecular (g/mol) 274.126
Número MDL MFCD09953491
Clave InChI MRBZYVMZUBUDAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diphenylphenyl boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-ylboronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-boronic acid, 3,5-diphenylbenzeneboronic acid, 5'-m-terphenylboronic acid, boronic acid, 1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, boronic acid,b-1,1':3',1-terphenyl-5'-yl, 5-phenyl-1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, 3,5-diphenylphenyl, acmc-1cc4x
PubChem CID 14739363
Nombre IUPAC ácido (3,5-difenilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1':3',1''-Terphenyl-5'-boronic acid
Punto de fusión 292°C to 296°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.13
Porcentaje de pureza 95%