Learn More
1,1,2-trimetilciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2-Trimethylcyclohexane |
| CAS | 7094-26-0 |
| Fórmula molecular | C9 H18 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cyclohexane','1,1,2-trimethyl-, 1,1,2-Trimethylcyclohexane, NSC 73964 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18/c1-8-6-4-5-7-9(8,2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CCCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-trimetilciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 126.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1409 |