Learn More
Sal interna de 1,1,2-trimetil-3-(4-sulfobutil)benz[e]indolio, TRC
Código de producto. 30453042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30453042 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30453042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7967405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium Inner Salt
CAS 63149-24-6
Fórmula molecular C19H23NO3S
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium Inner Salt, 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium Hydroxide Inner Salt, 4-(1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
SMILES O=S(=O)([O-])CCCC[N+]=1C=2C=CC=3C=CC=CC3C2C(C1C)(C)C
Nombre IUPAC 4-(1,1,2-trimetilbenzo[e]indol-3-io-3-il)butano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 345.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1399
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.