Learn More
Sal interna de 1,1,2-trimetil-3-(4-sulfobutil)benz[e]indolio (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium Inner Salt |
| CAS | 63149-24-6 |
| Fórmula molecular | C19H23NO3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium Inner Salt, 1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium Hydroxide Inner Salt, 4-(1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3 |
| SMILES | O=S(=O)([O-])CCCC[N+]=1C=2C=CC=3C=CC=CC3C2C(C1C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,2-trimetilbenzo[e]indol-3-io-3-il)butano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 345.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1399 |