Learn More
1,1,2-Trimetil-1H-benzo[e]indol, TRC
Código de producto. 30456748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456748 10 g 10 g
30451374 1 g 1 g
30450751 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89603010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41532-84-7
Fórmula molecular C15H15N
Peso molecular (g/mol) 209.29
Sinónimo 2,3,3-Trimethyl-3H-benz[e]indole, 2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole, 1,2-Trimethyl-[1H]-benz[e]indole, 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indolenine, 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Nombre IUPAC 1,1,2-trimetilbenzo[e]indol
SMILES CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1204