Learn More
1,1,2-Trimetil-1H-benzo[e]indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414827 5 g 5 g
11404827 1 g 1 g
11424827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21804.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209.29 g/mol
Reactant used for preparation of fluorescent probes for imaging of tumors, hypoxia-sensitive fluorescent probes for real-time imaging of acute ischemia and near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactante utilizado en la preparación de sondas fluorescentes para la adquisición de imágenes «in vivo» de tumores, sondas fluorescentes sensibles a la hipoxia para la adquisición de imágenes «in vivo» y en tiempo real de casos de isquemia aguda, y sondas fluorescentes cercanas a IR para la adquisición de imágenes de la expresión del receptor de integrina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41532-84-7
Fórmula molecular C15H15N
Peso molecular (g/mol) 209.29
Número MDL MFCD00082627
Clave InChI WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
Nombre IUPAC 1,1,2-trimetilbenzo[e]indol
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Punto de fusión 114°C to 119°C
Cantidad 5 g
Beilstein 153709
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97%