Learn More
1,1,2-tricloroetano, TRC
Código de producto. 30451894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451894 1 g 1 g
30457140 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7735301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-00-5
Fórmula molecular C2 H3 Cl3
Peso molecular (g/mol) 133.4
Sinónimo Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
Nombre IUPAC 1,1,2-tricloroetano
SMILES ClCC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2-Trichloroethane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.93