Learn More
1-[1-(2-metoxietil)piperidin-3-il]metanamina, TRC
Código de producto. 30482777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482777 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30482777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM139405500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine
CAS 936940-49-7
Fórmula molecular C9 H20 N2 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3
SMILES COCCN1CCCC(CN)C1
Nombre IUPAC [1-(2-metoxietil)piperidin-3-il]metanamina
Peso molecular (g/mol) 172.268
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.158