Learn More
1,1'-(2-Hidroxi-4,6-dimetoxi-1,3-fenileno)bis-1-propanona, TRC
Código de producto. 30395056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30395056 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9414951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1,1'-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3-phenylene)bis-1-propanone
CAS 94190-87-1
Fórmula molecular C14H18O5
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O5/c1-5-8(15)12-10(18-3)7-11(19-4)13(14(12)17)9(16)6-2/h7,17H,5-6H2,1-4H3
SMILES COC1=C(C(O)=C(C(OC)=C1)C(CC)=O)C(CC)=O
Nombre IUPAC 1,1'-(2-hidroxi-4,6-dimetoxi-1,3-fenileno)bis(propan-1-ona)
Peso molecular (g/mol) 266.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.12
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.