Learn More
1,1'-(2-Hidroxi-4,6-dimetoxi-1,3-fenileno)bis-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3-phenylene)bis-1-propanone |
| CAS | 94190-87-1 |
| Fórmula molecular | C14H18O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18O5/c1-5-8(15)12-10(18-3)7-11(19-4)13(14(12)17)9(16)6-2/h7,17H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | COC1=C(C(O)=C(C(OC)=C1)C(CC)=O)C(CC)=O |
| Nombre IUPAC | 1,1'-(2-hidroxi-4,6-dimetoxi-1,3-fenileno)bis(propan-1-ona) |
| Peso molecular (g/mol) | 266.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.12 |