Learn More
1,1'-(2-bromoetiliden)bis[2,3-dicloro-4-metoxi-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1'-(2-Bromoethylidene)bis-2,3-dichloro-4-methoxy-benzene |
| CAS | 397301-38-1 |
| Fórmula molecular | C16H13BrCl4O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,1′-(2-Bromoethylidene)bis[2,3-dichloro-4-methoxybenzene], 1-[2-Bromo-1-(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)ethyl]-2,3-dichloro-4-methoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13BrCl4O2/c1-22-11-5-3-8(13(18)15(11)20)10(7-17)9-4-6-12(23-2)16(21)14(9)19/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | ClC1=C(C(CBr)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,4'-(2-bromoetano-1,1-diil)bis(2,3-dicloro-1-metoxibenceno) |
| Peso molecular (g/mol) | 458.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.89 |