Learn More
1-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1,3-dihidro-2H-bencimidazol-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050387 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050387 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0138.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(1,2,3,6-Tetrahidropiridin-4-il)-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Nombres de analitos o componentes 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Droperidol Imp. A (EP), 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
Nombre IUPAC 3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 215.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215,1059 g/mol