Learn More
1,1,2,3,4,5,6-heptaclorociclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| CAS | 707-55-1 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Heptachlorocyclohexane, 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl7/c7-1-2(8)4(10)6(12,13)5(11)3(1)9/h1-5H |
| SMILES | ClC1(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,4,5,6-heptaclorociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 325.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.82 |