Learn More
1,1,2,2-Tetrafeniletano-1,2-diol, TRC
Código de producto. 30415373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415373 1 g -
30421992 2.5 g -
30426313 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3028681G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-72-2
Fórmula molecular C26H22O2
Peso molecular (g/mol) 366.45
Sinónimo 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol, 1,1,2,2-Tetraphenylethylene Glycol, Benzophenone Pinacol, Benzopinacone, Benzpinacol, Benzpinacone, NSC 120377, NSC 1973, Tetraphenyl-1,2-ethanediol, Tetraphenylethylene Glycol, alpha,alpha'-Bibenzhydrol
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafeniletano-1,2-diol
SMILES OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.162