Learn More
1,1,2,2-Tetrametil-1,2-difenildisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482110 1 g 1 g
11492110 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28705.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1145-98-8 | C16H22Si2 | 270.522 g/mol
Dimethylphenylsilane was catalytically dehydrogenated and condensed in the presence of platinum complexes to give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilfenilsilano se condensa y deshidrogena catalíticamente y en presencia de complejos de platino para producir 1,1,2,2-tetrametil-1,2-difenil-disilano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1145-98-8
Fórmula molecular C16H22Si2
Peso molecular (g/mol) 270.522
Número MDL MFCD00054786
Clave InChI IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
PubChem CID 136916
Nombre IUPAC [dimetil(fenil)silil]-dimetil-fenilsilano
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Punto de ebullición 111°CC
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.52
Porcentaje de pureza 97%