Learn More
1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroxifenil)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane |
| CAS | 7727-33-5 |
| Fórmula molecular | C26 H22 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-[1,2,2-tris(4-hidroxifenil)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 398.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.1518 |