Learn More
1,1,2,2-tetrahidroperfluoro-1-tetradecanol, TRC
Código de producto. 30427519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30427519 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30427519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293412100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro-1-tetradecanol
CAS 39239-77-5
Fórmula molecular C14 H5 F25 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecanol, 1-Tetradecanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluoro- (9CI','ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluoro-1-tetradecanol (ACI), 2-(Perfluorododecyl)ethanol, 2-(Perfluorododecyl)ethyl alcohol, Perfluorododecylethanol, PFA 12, 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecan-1-ol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Pentacosafluoro-1-tetradecanol, 2-(Perfluorododecyl)ethanol, 2-(Perfluorododecyl)ethyl Alcohol, PFA 12, Perfluorododecylethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H5F25O/c15-3(16,1-2-40)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)13(35,36)14(37,38)39/h40H,1-2H2
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 664.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.9941