Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| CAS | 79-34-5 |
| Fórmula molecular | C2 H2 Cl4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-TCE, 1,1,2,2-Tetrachlorethane, Acetylene tetrachloride, Bonoform, Cellon, F 130, F 130 (halocarbon), NSC 60912, R 130 (refrigerant), TCA, Tetrachloroethane, s-Tetrachloroethane, sym-Tetrachloroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H |
| SMILES | ClC(Cl)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetracloroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 167.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.8911 |