Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane, Reagent grade, ≥98.0%, Honeywell™
Código de producto. 15691670 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15691670 500 mL Glass Bottle 500 ml
15661670 100 mL Glass Bottle 100 ml
15671670 1 L Glass Bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15691670 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 185434500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Grado de reactivo,≥98,0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-34-5
Fórmula molecular C2H2Cl4
Peso molecular (g/mol) 167.838
Número MDL MFCD00000848
Clave InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroetano
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Punto de fusión -43°C
Color Incolora
Densidad 1.586g/mL at 25°C
Punto de ebullición 147°C
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CHCl2CHCl2
Índice de refracción n20/D 1.494(lit.)
Cantidad 500 mL
Número UN UN1702
Beilstein 969206
Densidad del vapor 5.8 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.85g/mol
Presión de vapor 8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo
Forma física Liquid