Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| CAS | 33685-54-0 |
| Fórmula molecular | C2 D2 Cl4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetracloro-1,2-dideuterio-etano |
| Peso molecular (g/mol) | 169.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.9036 |