Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano-d2, para RMN, + 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16358206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
16358206 10 mL 10 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16358206 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464110100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Densidad 1.6100 g/mL
Índice de refracción 1,4924
Gravedad específica 1,61
Cantidad 10 mL
CAS 33685-54-0
Punto de ebullición de 146,0 °C
Fórmula molecular C2H2Cl4
Fórmula lineal (Cl2CD)2
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, chloroform, benzene and alcohols
Clave InChI QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
SMILES [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC tetracloro(²H₂)etano
Peso molecular (g/mol) 169.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.86
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrachloro-[1,2-2H2]ethane