Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99.5+ atom% D, for NMR |
| Densidad | 1.6100g/mL |
| Deuterio (D) | 99,50% mín |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | (Cl2CD)2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.86 |
| Grado | NMR |
Seguridad y manipulación
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación