Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano-d2, 99 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10705801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
20 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
20 ML
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10705801 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
10225140 20 ml Frasco de vidrio 20 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10705801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133580050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33685-54-0
Fórmula molecular C2H2Cl4
Peso molecular (g/mol) 169.85
Número MDL MFCD00037672
Clave InChI QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Sinónimo 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloro-1,2-dideuterioetano
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom % D
Densidad 1.6100g/mL
Deuterio (D) 98,5% mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4924
Cantidad 5mL.
Punto de ebullición 146.0°C
Fórmula lineal (Cl2CD)2
Beilstein 01, III, 164
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.86
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.