Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano d2, 99,6 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2g
10g
50g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334448 2g 2 g
11324448 10g 10 g
11344448 50g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11334448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042347.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d_2 is used as an intermediate in chemical research and in pharmaceutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33685-54-0
Fórmula molecular C2H2Cl4
Peso molecular (g/mol) 169.85
Número MDL MFCD00037672
Clave InChI QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Sinónimo 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloro-1,2-dideuterioetano
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.620 g/mL
Índice de refracción 1,493
Cantidad 2g
Punto de fusión de -44 °C
Punto de ebullición de 147 °C
Fórmula lineal Cl2CDCDCl2
Número UN UN1702
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.86
Porcentaje de pureza 99.6%