Learn More
1,1,2,2-Tetracloroetano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,1,2,2-Tetrachloroethane is used in the preparation of organic chemicals, as a solvent for fats, oils, waxes, resins, cellulose acetate and in certain types of Friedel-Crafts reactions. It is also used to make paints, varnishes, rust removers and other chlorinated hydrocarbons with two carbon atoms. It is utilized in the determination of theobromine in cacao. It is also used as an immersion fluid in crystallography. Further, it is used as an alcohol denaturant, fumigant, dry cleaning agent, in photographic film. In addition to this, it is used as an intermediate in the industrial production of trichloroethylene, tetrachloroethylene and1,2-dichloroethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,1,2,2-tetracloroetano se utiliza en la preparación de productos químicos orgánicos, como disolvente para grasas, aceites, ceras, resinas, acetato de celulosa y en ciertos tipos de reacciones de Friedel-Crafts. También se usa para fabricar pinturas, barnices, productos para eliminar el óxido y otros hidrocarburos clorados con dos átomos de carbono. Se utiliza en la determinación de teobromina en cacao. También se emplea como líquido de inmersión en cristalografía. Además, se utiliza como desnaturalizador de alcohol, fumigante y agente de limpieza en seco en películas fotográficas. Asimismo, se usa como producto intermedio en la producción industrial de tricloroetileno, tetracloroetileno y 1,2-dicloroetileno.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol, cloroformo y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, sodio, óxidos de sodio, bases fuertes, potasio, nitratos y disulfuro de 2,4-dinitrofenilo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Punto de fusión | -43°C |
| Densidad | 1.596 |
| Punto de ebullición | 142°C to 146°C |
| Fórmula lineal | Cl2CHCHCl2 |
| Índice de refracción | 1.4935 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1702 |
| Beilstein | 969206 |
| Índice Merck | 14,9189 |
| Mostrar más |