Learn More
1,1,2,2-tetrabromoetano-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrabromoethane-D2 |
| CAS | 33685-55-1 |
| Fórmula molecular | C2 D2 Br4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrabromo- (8 CI, 9 CI), Ethane-1,2-d2, tetrabromo- (6 CI), 1,1,2,2-Tetrabromoethane-d2, 1,1,2,2-Tetrabromoethane-D2, Tetrabromoethane-1,2-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]C(Br)(Br)C([2 H])(Br)Br |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetrabromo-1,2-dideuterioetano |
| Peso molecular (g/mol) | 347.6656 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.7016 g/mol |
| Mostrar más |