Learn More
1,1,2,2-Tetrabromoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10488043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10488043 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10543931 250 g Frasco de vidrio 250 g
10751841 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10488043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180870025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-27-6
Fórmula molecular C2H2Br4
Peso molecular (g/mol) 345.65
Número MDL MFCD00000133
Clave InChI QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrabromoetano
SMILES BrC(Br)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrabromoethane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.0°C
Densidad 2.9600g/mL
Punto de ebullición 244.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2CHCHBr2
Índice de refracción 1.6355 to 1.6380
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, 94
Índice Merck 15, 9330
Gravedad específica 2.96
Información de solubilidad Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, miscible with ethanol, ether, chloroform, aniline, and glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido