Learn More
1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometoxi)-3-[(1,2,2-trifluorovinil)oxi]propano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro(3-methoxypropyl vinyl ether) |
| CAS | 40573-09-9 |
| Fórmula molecular | C6 F12 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Perfluoro(3-methoxypropyl vinyl ether), Propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)- (ACI), 1,1,2,2,3,3-Hexafluoro-1-[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]-3-(trifluoromethoxy)propane (ACI), Propane, 1,1,2,2,3,3-hexafluoro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6F12O2/c7-1(8)2(9)19-4(12,13)3(10,11)5(14,15)20-6(16,17)18 |
| SMILES | FC(=C(F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3-hexafluoro-1-(1,2,2-trifluoroetenoxi)-3-(trifluorometoxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 332.044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.971 |