Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanosulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30009916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009916 10 mg 10 miligramos
30006674 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69819010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630402-22-1
Fórmula molecular C5 F11 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 372.09
Sinónimo Perfluoropentanesulfonic Acid Sodium, 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-1-pentanesulfonate (1:1), Sodium perfluoropentanesulfonate
Nombre IUPAC sodio; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoropentanesulfonic acid sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5HF11O3S.Na/c6-1(7,2(8,9)4(12,13)14)3(10,11)5(15,16)20(17,18)19;/h(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.929
Porcentaje de pureza >95%