Learn More
Sal sódica del ácido 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-1-pentanosulfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanesulfinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 129230-50-8 |
| Fórmula molecular | C10F21NaO2S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10HF21O2S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)34(32)33;/h(H,32,33);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | sodio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecano-1-sulfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 606.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 605.9181 |