Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metil-1-butanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30011789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011789 100 mg 100 miligramos
30009238 1 g 1 g
30003795 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649510100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34454-97-2
Fórmula molecular C7 H8 F9 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 357.19
Sinónimo 2-[N-(Perfluorobutylsulfonyl)-N-methylamino]ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-perfluorobutane-1-sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butanesulfonamide
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metil-butano-1-sulfonamida
SMILES CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(N-Methylperfluorobutanesulfamoyl)ethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8F9NO3S/c1-17(2-3-18)21(19,20)7(15,16)5(10,11)4(8,9)6(12,13)14/h18H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0081
Porcentaje de pureza >95%