Learn More
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hidroxietil)-1-butanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30133084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133084 500 mg 500 miligramos
30011894 50 mg 50 miligramos
30012574 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649505500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34454-99-4
Fórmula molecular C6H6F9NO3S
Peso molecular (g/mol) 343.17
Sinónimo N(2-Hydroxyethyl)perfluorobutanesulfonamide, N-(2-Hydroxyethyl)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanesulfonamide;
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hidroxietil)butano-1-sulfonamida
SMILES OCCNS(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6F9NO3S/c7-3(8,5(11,12)13)4(9,10)6(14,15)20(18,19)16-1-2-17/h16-17H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.9925