Learn More
1,1':2',1' ':2' ',1' ' '-Quaterfenilo, TRC
Código de producto. 30420276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420276 2.5 g
30415707 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5094502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641-96-3
Fórmula molecular C24H18
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 2,2'-Diphenyl-biphenyl, o-Quaterphenyl, 2,2'-Diphenyl-1,1'-biphenyl, 2,2'-Diphenylbiphenyl, NSC 90717, o,o-Quaterphenyl, o,o'-Quaterphenyl
Nombre IUPAC 1-fenil-2-(2-fenilfenil)benceno
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1':2',1' ':2' ',1' ' '-Quaterphenyl
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18/c1-3-11-19(12-4-1)21-15-7-9-17-23(21)24-18-10-8-16-22(24)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1409