Learn More
1,1,1-Tris(hidroximetil)propano, TRC
Código de producto. 30135870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135870 500 g 500 g
17962645 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT876340500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-99-6
Peso molecular (g/mol) 134.17
Nombre IUPAC 2-etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane
Fórmula molecular C6 H14 O3
Cantidad 500 g
Sinónimo 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane, 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol, 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propandiol, Addolink TR, Ethriol, Ethyltrimethylolmethane, Ettriol, NSC 3576, Propane, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, RC Crosslinker TR, T 0480, TMP, TMP (alcohol), Trimethylolpropane, Tris(hydroxymethyl)propane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943