Learn More
1,1,1-tris(hidroximetil)propano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane-d5 |
| CAS | 103782-76-9 |
| Fórmula molecular | C6H9D5O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,1,1-Tri(hydroxymethyl)propane-d5, 1,1,1-Trimethylolpropane-d5, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol-d5, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-d5, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propanediol-d5, Addolink TR-d5, Ethriol-d5, Ethyltrimethylolmethane-d5, Ettriol-d5, NSC 3576-d4, RC Crosslinker TR-d4, TMP-d5, TMP (alcohol)-d5, Trimethylolpropane-d5, Tris(hydroxymethyl)propane-d5, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3/i3D,4D2,5D2 |
| SMILES | OC([2H])([2H])C(C([2H])([2H])O)(C([2H])O)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 139.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1257 |