Learn More
1,1,1-Tris(hidroximetil)etano, 97%
Código de producto. 10569053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10569053 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10133670 25 g Frasco de plástico 25 GR
10337170 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10569053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140510025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-85-0 | C5H12O3| 120,15 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-85-0
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00004687
Clave InChI QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-2-metilpropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1, 1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200.0°C to 203.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(CH2OH)3
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, 520
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación