Learn More
1,1,1-Tris(hidroximetil)etano, 97%
Código de producto. 10337170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337170 500 g Frasco de plástico 500 g
10133670 25 g Frasco de plástico 25 GR
10569053 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140515000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-85-0 | C5H12O3| 120,15 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-85-0
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00004687
Clave InChI QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-2-metilpropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1, 1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200.0°C to 203.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(CH2OH)3
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 520
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación