Learn More
1,1,1-Tris(hidroximetil)etano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485747 500 g 500 g
11495747 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24324.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.10€
    36.65€ / 500 g
    Ahorro 4.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-85-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane is an intermediate in the production of alkyd and polyester resins, powder coating resins, synthetic lubricants based on polyol esters, stabilizers for plastics, plasticizers, and pigment coatings. It is used in some phase change materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1,1-tris(hidroximetil)etano es un producto intermedio utilizado en la producción de resinas alquídicas y de poliéster, resinas de recubrimiento en polvo, lubricantes sintéticos a base de ésteres de poliol, estabilizadores para plásticos, plastificadores y recubrimientos de pigmentos. Se utiliza en algunos materiales de cambio de fase.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, agua/ humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-85-0
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.148
Número MDL MFCD00004687
Clave InChI QXJQHYBHAIHNGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylolethane, 1,1,1-tris hydroxymethyl ethane, trimet, methriol, metriol, pentaglycerine, pentaglycerol, methyltrimethanolmethane, 2-hydroxymethyl-2-methylpropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl ethane
PubChem CID 6502
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-2-metilpropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Punto de fusión ∼190°C
Punto de ebullición 137°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1304452
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 97%