Learn More
1,1,1-Trimetoxioctano (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trimethoxyoctane |
| CAS | 161838-87-5 |
| Fórmula molecular | C11H24O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Trimethyl Orthooctanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O3/c1-5-6-7-8-9-10-11(12-2,13-3)14-4/h5-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(OC)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trimetoxioctano |
| Peso molecular (g/mol) | 204.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1725 |