Learn More
1,1,1-trimetoxibutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trimethoxybutane |
| CAS | 43083-12-1 |
| Fórmula molecular | C7H16O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Trimethyl Ester Orthobutyric Acid, 1,1,1-Trimethoxybutane, Methyl Orthobutyrate, Trimethyl Orthobutanoate, Trimethyl Orthobutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(OC)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trimetoxibutano |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1099 |