Learn More
1,1,1-Trifluoropentano-2,4-diona, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10235314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01808DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione
CAS 367-57-7
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.2700g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H5F3O2
Fórmula lineal CH3COCH2COCF3
Número MDL MFCD00000427
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione, trifluoroacetylacetone, 1,1,1-trifluoroacetylacetone, trifluoroacetyl acetone, acetyl trifluoroacetone, 2,4-pentanedione, 1,1,1-trifluoro, tfpd-h, unii-9n20a8g8sw, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetylacetone, a,a,a-trifluoroacetylacetone
Clave InChI SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoropentano-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 154.09
PubChem CID 73943
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 97%