Learn More
Éster de ácido 1,1,1-trifluorometanosulfónico (E)-4-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenil-1-buten-1-il]fenilo, TRC
Código de producto. 30450472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30450472 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30450472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79055525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester
CAS 1370699-80-1
Fórmula molecular C27H28F3NO4S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28F3NO4S/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)34-19-18-31(2)3)22-12-16-24(17-13-22)35-36(32,33)27(28,29)30/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+
SMILES CC\C(=C(\c1ccc(OCCN(C)C)cc1)/c2ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc2)\c3ccccc3
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de [4-[(E)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 519.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.1691
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.