Learn More
Éster de ácido 1,1,1-trifluorometanosulfónico (E)-4-[1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenil-1-buten-1-il]fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester |
| CAS | 1370699-80-1 |
| Fórmula molecular | C27H28F3NO4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28F3NO4S/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)34-19-18-31(2)3)22-12-16-24(17-13-22)35-36(32,33)27(28,29)30/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+ |
| SMILES | CC\C(=C(\c1ccc(OCCN(C)C)cc1)/c2ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de [4-[(E)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 519.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 519.1691 |